Learn More
DL-Serinmethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491608
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491608 10 g 10 Gramm
11401618 50 g 50 Gramm
11411618 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11491608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13904.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5619-04-5 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5619-04-5
Summenformel C4H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
MDL-Nummer MFCD00012593
InChI-Schlüssel NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908
PubChem CID 517373
IUPAC-Name Methyl 2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∼134°C (decomposition)
Beilstein 6067970
Menge 10 g
Formelmasse 155.58
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) ≥98%