Learn More
DL-Serin, nicht tierisch, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885328 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15885328 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15825188 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885328 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J21486.A1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-84-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00064223
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-Name 2-Amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Menge 1 kg
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver