Learn More
DL-tert-Leucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054635
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429438 1 g 1 Gramm
15439438 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15429438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63007.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33105-81-6 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33105-81-6
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00065933
InChI-Schlüssel NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tert-leucine, dl-tert-butylglycine, tert-butylglycine, h-dl-tle-oh, tert-leucine, 3-methylvaline, 2-amino-3,3-dimethyl-butyric acid, 3-methyl valine, t-butylglycine, dl-t-butylglycine
PubChem CID 306131
ChEBI CHEBI:72770
IUPAC-Name 2-amino-3,3-dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-tert-Leucine
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1721823
Menge 1 g
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest