Learn More
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-threo-2-methylisocitrate sodium |
| Physikalische Form | Solid |
| Farbe | White |
| Menge | 1 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H14Na6O14 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣ |
| SMILES | O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 544.19 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.