Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99 %
Artikelnummer. 11453294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453294 100 g 100 Gramm
11443294 25 g 25 Gramm
11463294 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453294 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A10606.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Threonin wird als polare essentielle Aminosäure verwendet. Es dient als Vorläufer von Glycin und wird bei der Biosynthese von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es für biochemische Forschung verwendet. Zusätzlich wird es als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-68-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00063722
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Threonine
Schmelzpunkt ∼244°C (decomposition)
Beilstein 1721647
Merck Index 14,9380
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
Menge 100 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 99%