Learn More
DL-Tryptophanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479808
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479808 1 g 1 Gramm
15499808 250 mg 250 Milligramm
15489808 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15479808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63227.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6720-02-1
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.25
MDL-Nummer MFCD03826622
InChI-Schlüssel JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamid
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tryptophanamide
Farbe Weiß
Synonym 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver