Learn More
DL-Tryptophanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489808
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63227.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6720-02-1
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.25
MDL-Nummer MFCD03826622
InChI-Schlüssel JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamid
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tryptophanamide
Farbe Weiß
Synonym 2-phenoxybiphenyl, 2-phenoxy-1,1'-biphenyl, 2-phenyloxybiphenyl, phenoxy-2-diphenyl, 1,1'-biphenyl, phenoxy, 1,1'-biphenyl, 2-phenoxy, o-diphenyl phenyl ether, 2-biphenylyl phenyl ether, ether, 2-biphenylyl phenyl, phenyl biphenyl ether
Menge 5 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver