Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, ≥99 %
Artikelnummer. p-211489 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10428150
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172100500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-06-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00004267
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC-Name 2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine
Schmelzpunkt 283.5°C to 285.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 400ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Merck Index 14, 9909
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Dichte 1.3100g/mL
Menge 50 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 1.31
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallpulver