Learn More
DL-Valin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4813466 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15224924 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
15204924 1 kg Kunststoffflasche -
2 options
Artikelnummer. 15224924
Marke: Thermo Scientific Acros 452832500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 516-06-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00004267
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC-Name 2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Formelmasse 117.15
Güte Extrarein