Learn More
Sartorius DMEM F-12 (1:1) mit HEPES
Artikelnummer. 31908504 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908504 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908504 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 011701A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitetes basales Medium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zellen, die erfolgreich in DMEM/F-12 kultiviert wurden, umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane Endothelzellen und Fibroblasten.
  • Dieses DMEM/F-12 wird wie folgt modifiziert:
    • Mit Natriumbicarbonat
    • Mit Natriumpyruvat
    • Mit HEPES
    • Ohne L-Glutamin
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/F-12 Zellkulturmedium
Menge 500 mL