Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, Pulver
Artikelnummer. 11504466 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
50 L
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11504466 50 L 50 Liter
11594456 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11504466 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 32500043
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DMEM/F-12, Pulver
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien. Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1::1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEM‘s hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DMEM/F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12500-096). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp DMEM/F-12 Medium
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 50 L
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 6,2 bis 6,6
Regulatorischer Status CE-IVD
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, Raumtemperatur
Beschreibung DMEM/F-12, 50 l, Pulver, 6.2 bis 6.6 pH, 250 bis 290 mOsm/kg Osmolalität, 36 Monate Haltbarkeit, Versandbedingungen Umgebungstemperatur, 2 bis 8 °C Lagerungsanforderungen, Klassifizierung: nicht tierischen Ursprungs, für Säugetierzellkultur