missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ DMEM, high glucose, 25 mM HEPES, L-glutamine, sodium pyruvate

Código de producto. 18482200
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 ml
missing translation for 'unitSize'
500 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18482200

missing translation for 'mfr': R&DSystems™ M22650

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose, 25 mM HEPES buffer, L-glutamine, and sodium pyruvate.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Menge 500 ml
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0.2 μm filtered
Inhalt und Lagerung 2 - 8 °C, protected from light
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado