Learn More
Cytiva DMEM, Pulver mit niedrigem Glukosegehalt
Artikelnummer. 11561771
Change view
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 l
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11561771 2 x 5 L 2 Stück
11581771 50 l 50 Liter
11571771 10 L 10 Liter
3 options
Artikelnummer. 11561771
Marke: Cytiva SH30002.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit niedrigem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM, Pulver mit niedrigem Glukosegehalt, wird nach ISO9001-Verfahren hergestellt.
  • Qualitativ hochwertige klassische Mediengemische in praktischer Verpackung
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
  • Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat
Sterilität Unsteril
Sterilization Method Unsteril
Mit Additiven Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
Menge 2 x 5 L
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit