Learn More
Cytiva DMEM, Pulver mit niedrigem Glukosegehalt
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 l
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
50 Liter
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Mediengemische in praktischer Verpackung
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat |
| Sterilität | Unsteril |
| Sterilization Method | Unsteril |
| Mit Additiven | Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat |
| Menge | 50 l |
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |