Learn More
DMH-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475048
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475048 10 mg 10 Milligramm
16451287 50 mg -
16415796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12273
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DMH-1
CAS 1206711-16-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20N4O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 11.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=N3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 380.44
Formelmasse 380.44
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease