Learn More
STEMCELL Technologies DMH1
Artikelnummer. 17140252
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17140252 1 mg 1 Milligramm
17150252 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17140252 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 73632
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK2
  • DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Spezifikation
CAS 1206711-16-1
Synonym Dorsomorphin homolog 1
Menge 1 mg
Summenformel C24H20N4O
Reinheit ≥ 98%