Learn More
DMKN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16252-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16815834
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein is still unknown. The human ZD52F10 gene is up-regulated in colon cancer metastasis. It encode the protein (dermokine), which is a new stratified epithelium-secreted protein.
Spezifikation
Spezifikation
DMKN
Polyclonal
Unconjugated
DMKN
dermokine, DMKN, UNQ729, ZD52F10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361548, 73712, 93099
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6E0U4, Q6P253
Dmkn
DMKN Fusion Protein Ag9242
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat