Learn More
DMKN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen DMKN
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16815834
Unterlagen ansehen
Proteintech
16252-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16805834
Unterlagen ansehen
Proteintech
16252-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein is still unknown. The human ZD52F10 gene is up-regulated in colon cancer metastasis. It encode the protein (dermokine), which is a new stratified epithelium-secreted protein.
Spezifikation
Spezifikation
DMKN
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6E0U4, Q6P253
361548, 73712, 93099
DMKN Fusion Protein Ag9242
Primary
-20°C
DMKN
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
dermokine, DMKN, UNQ729, ZD52F10
Dmkn
IgG
Antigen Affinity Chromatography