Learn More
Labconco DNA CentriVap Pro mit Glasdeckel, 230 V 50 Hz, alle 50-Hz-Kabel
Artikelnummer. 30533412 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Epoxidbeschichtetes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Packungsgröße
30533412 Epoxidbeschichtetes Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533412 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8531190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12775.00 €
    10408.37 € / 1 Stück
    Sparen 2366.63 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CentriVap™ Pro DNA Vakuumkonzentratoren wurden entwickelt, um die Verdunstung von Lösungsmitteln aus DNA-Proben und anderen sehr kleinen Proben zu beschleunigen.
  • Eine All-in-One-Konfiguration, die entwickelt wurde, um die Verdunstung von Lösungsmitteln aus DNA-Proben und anderen sehr kleinen Proben zu beschleunigen. Sofort einsatzbereit für die Probenverarbeitung. Edelstahl-DNA-Rotor im Lieferumfang enthalten.
  • Schützen Sie die Vakuumpumpe und die Umwelt. Eine davon befindet sich zwischen der Kammer und der Vakuumpumpe. Der andere befindet sich am Auslass der Pumpe.
  • Korrosionsbeständig. Erreicht ein Vakuum von 7 mBar und hat eine Pumpleistung von 38 l/min. Die eingebaute Pumpe lässt sich zur Wartung leicht entnehmen.
  • Druck, Temperatur, Rotordrehzahl und Laufzeit lassen sich einfach per Knopfdruck einstellen und im Methodenmenü speichern. Der Benutzer kann auch während der Programmausführung alle Laufzeitparameter ändern.
  • Die große Kammer bietet Platz für eine Vielzahl von Rotoren, darunter auch solche, die für eine zusätzliche Kapazität doppelt gestapelt werden können, bis zu 312 Probenröhrchen oder 6 Mikrotiterplatten pro Lauf.
  • Dank einer umfassenden Palette fortschrittlicher intelligenter Funktionen haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Samples. Passen Sie die Laufzeitparameter an, zeichnen Sie Beispieldaten auf und laden Sie sie herunter, richten Sie automatische Gerätebenachrichtigungen ein über
  • Ethernet und die Konfiguration der Geräteeinstellungen über einen integrierten 5-in.-Farb-Touchscreen.
  • Bietet Platz für bis zu 72 Mikrozentrifugenröhrchen à 1,5 ml und 84 Mikrozentrifugenröhrchen à 0,5 ml.
  • Integriertes Methodenmenü zur Verarbeitung gängiger Laborprobenarten.
Spezifikation
Kammermaterial Epoxidbeschichtetes Aluminium
Modell DNA CentriVap
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 100 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Enthält Glasdeckel
Gekühlt Nein
Spannung 230 V
Produkttyp Vakuumkonzentrator