missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Polymerase epsilon subunit 3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-POLE3-3D3, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

250.00 € - 510.00 €

Spezifikation

Antigen DNA Polymerase epsilon subunit 3
Klon PCRP-POLE3-3D3
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18379962
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP3-13740-20UG
20 μg
250.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18368574
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-13740-100UG
100 μg
510.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

DNA Polymerase epsilon subunit 3 Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase epsilon subunit 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
Spezifikation

Spezifikation

DNA Polymerase epsilon subunit 3
0.2 mg/ml
Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
10 mM PBS with 0.05% BSA
Arsenic-transactivated protein, asTP, CHARAC17arsenic transactivated protein, CHRAC-17, CHRAC17Ybl1, Chromatin accessibility complex 17 kDa protein, DNA polymerase epsilon p17 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 3, DNA polymerase epsilon subunit p17, DNA polymerase II subunit 3, EC 2.7.7.7, histone fold protein CHRAC17, HuCHRAC17, p17, polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit), YBL1
Recombinant full-length human DNA Polymerase epsilon subunit 3 protein (Uniprot: Q9NRF9)
Primary
Store at 4°C.
PCRP-POLE3-3D3
Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9NRF9
54107
IgG2a
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt