Learn More
DNA-RNA Hybrid Antibody (S9.6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44628-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30300934
  • 484.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DNA-RNA Hybrid Monoclonal antibody specifically detects DNA-RNA Hybrid in All samples. It is validated for ChIP assay,Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-RNA Hybrid
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
DNA-RNA heteropolymer duplex prepared by transcription of phi X174 single-stranded DNA with DNA-dependent RNA polymerase
100 μg
Primary
Store at 4⪚C.
IgG2a κ
ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
S9.6
Unconjugated
Mouse
Protein A purified
RUO
All species