Learn More
Labconco DNA-Rotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533434 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Beschichtung):
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Beschichtung) Packungsgröße
30533434 PTFE 1 Stück
30533441 - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533434 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7555701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 €
    742.80 € / 1 Stück
    Sparen 97.20 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.
  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Stapelbares Design
  • Edelstahlmaterial
  • Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Rotor
Material (Beschichtung) PTFE
Rotorsystem CentriVap Pro
Abmessungen (L x B x H) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 in.)