Learn More
DNAH17 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24488-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882955
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DNAH17
Polyclonal
Unconjugated
DNAH17
DNAH17, DNAHL1, DNEL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8632
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UFH2
DNAH17
DNAH17 Fusion Protein Ag20033