Learn More
Thermo Scientific™ DNase I, Rnase-frei, HC (50 U/μl)
Artikelnummer. 10272490 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10272490 1000 E 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10272490 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EN0523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.50 €
    78.65 € / 1000 Stück
    Sparen 3.85 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Endonuklease, die einzel- und doppelsträngige DNA nicht spezifisch spaltet, um Di-, Tri- und Oligonukleotide mit 5'-Phosphat und 3'-OH-Gruppen zu lösen.
Thermo Scientific DNase I, RNase-frei ist eine Endonuklease, die einzel- und doppelsträngige DNA spaltet. Sie hydrolysiert Phosphodiesterbindungen und produziert somit Mono- und Oligodeoxyribonucleotide mit 5'-Phosphat- und 3'-OH-Gruppen.
Die Enzymaktivität ist stark von Ca2+  abhängig und wird durch Mg2+- und Mn2+-Ionen aktiviert.
  • In Anwesenheit von Mg2+ spaltet DNase I jeden DNA-Strang der dsDNA unabhängig und in statistisch willkürlicher Weise
  • In Anwesenheit von Mn2+ spaltet das Enzym beide DNA-Stränge an etwa der gleichen Stelle und erzeugt damit DNA-Fragmente entweder mit glatten Enden oder mit überhängenden Enden von nur einem oder zwei Nukleotiden
Besondere Eigenschaften
  • Rekombinantes Enzym
  • Gereinigt aus einem nicht tierischen Wirt mit weniger eigenen RNasen
Anwendungen
  • Präparation von DNA-freier RNA
  • Entfernung von Template-DNA nach In-vitro-Transkription
  • Präparation von DNA-freier RNA vor RT-PCR und RT-qPCR
  • DNA-Markierung durch Nick-Translation in Verbindung mit DNA-Polymerase I
  • Untersuchungen von DNA-Protein-Interaktionen durch DNase I (RNase-frei) Footprinting
  • Erzeugung einer Bibliothek zufällig überlappender DNA-Inserts Verwendung von Reaktionspuffer mit Mn2+ 
Hinweis
DNase I ist anfällig im Hinblick auf physikalische Denaturierung. Durch Invertieren des Röhrchens vorsichtig mischen. Nicht vortexen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 50 U/μl
Enzym DNase
Kompatibler Puffer Reaktionspuffer
Menge 1000 E
Produkttyp DNase I, RNase-frei