Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1788-MSM1-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15979887
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
Nuclear
PCRP-DNMT3A-1E2
Unconjugated
Mouse
102kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1788
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human DNMT3A protein
HeLa cells orPlacenta
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.