Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
Klon PCRP-DNMT3A-1E2
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979887
Unterlagen ansehen
EnquireBio
1788-MSM1-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15989887
Unterlagen ansehen
EnquireBio
1788-MSM1-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human DNMT3A protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
102kDa
PCRP-DNMT3A-1E2
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
1788
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear
HeLa cells orPlacenta