Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1788-MSM1-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15989887
  • 554.40 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
Nuclear
PCRP-DNMT3A-1E2
Unconjugated
Mouse
102kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1788
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human DNMT3A protein
HeLa cells orPlacenta
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.