Learn More
DNQX, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DNQX |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 2379-57-9 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 200 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H4N4O6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | FG 9041 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 35 mg/mL (138.81 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.