Learn More
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495946
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495946 100 mg 100 Milligramm
16451046 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495946 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12692
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DO3A tert-Butyl ester
Physikalische Form Solid
CAS 122555-91-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H50N4O6
Synonym DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 514.7
Formelmasse 514.7
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research