Learn More
Docosapentaenoic acid 22n-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437487
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16437487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16437487 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113159
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Specifications
Chemischer Name oder Material Docosapentaenoic acid 22n-3
Physikalische Form Liquid
CAS 24880-45-3
Farbe Colorless
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H34O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Formelmasse 330.5
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research