missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dodecane, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31027142
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31027142 25 g
31022290 100 g
31018549 500 g
31023530 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31027142 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12675425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material Dodecane
CAS 112-40-3
Summenformel C12H26
MDL-Nummer MFCD00008969
Menge 25 g
SMILES CCCCCCCCCCCC
Molekulargewicht (g/mol) 170.33
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.