Learn More
Dodecanedioic Dihydrazide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30984140
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30984140 5 g
30976088 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30984140 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1267625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanedioic Dihydrazide
CAS 4080-98-2
Summenformel C12H26N4O2
MDL-Nummer MFCD00043619
Menge 5 g
SMILES O=C(NN)CCCCCCCCCCC(NN)=O
Molekulargewicht (g/mol) 258.36
Reinheit (%) 98%