Learn More
Dolasetron Mesylate hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491436
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491436 200 mg 200 Milligramm
16428446 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0750B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dolasetron Mesylate hydrate
CAS 878143-33-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26N2O7S
Menge 200 mg
Synonym MDL-73147EF hydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (570.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3.O=S(C)(O)=O.O
Molekulargewicht (g/mol) 438.49
Formelmasse 438.49
Reinheit (%) 98.73%
Güte Research
Physikalische Form Powder