Learn More
Dolutegravir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491066 200 mg 200 Milligramm
16481656 500 mg -
16455578 10 mg 10 Milligramm
16451329 1 g -
16438277 5 mg -
16436126 100 mg 100 Milligramm
16421747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16491066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13238
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dolutegravir
Physikalische Form Solid
CAS 1051375-16-6
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19F2N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym S/GSK1349572
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)CNC(C2=CN(C3=C(C2=O)O)C[C@@]([H])(N4C3=O)OCC[C@H]4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 419.38
Formelmasse 419.38
Reinheit (%) 98.76%
Güte Research