Learn More
Doramectin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16477236
Marke: Medchem Express HY17035
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doramectin
Physikalische Form Solid
CAS 117704-25-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C50H74O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (55.61 mM)
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@]([H])(OC4=O)C[C@]5(C=C[C@H](C)[C@@H](C6CCCCC6)O5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C7CO[C@@]8([H])[C@]\7(O)[C@@]4([H])C=C(C)[C@H]8O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 899.11
Formelmasse 899.11
Reinheit (%) 95.83%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.