missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doramectin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497278

Marke: Medchem Express HY17035

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.

Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Doramectin
Physikalische Form Solid
CAS 117704-25-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C50H74O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (55.61 mM)
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@]([H])(OC4=O)C[C@]5(C=C[C@H](C)[C@@H](C6CCCCC6)O5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C7CO[C@@]8([H])[C@]\7(O)[C@@]4([H])C=C(C)[C@H]8O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 899.11
Formelmasse 899.11
Reinheit (%) 95.83%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt