Learn More
Wesbart™ Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Reagenzglasgestelle sind eine effektive Methode zur Lagerung von Falcon-/Universalröhrchen, Bijous-, Kryoröhrchen oder Glasflaschen jeder Größe.
Marke:  Wesbart™ DP18100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11711714
  • 62.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Gestelle sind in Aluminium und Edelstahl mit optionalen Handgriffen erhältlich
  • Reagenzglasgestelle können für horizontale Kühlräume oder freistehende Räume ausgelegt werden
  • Reagenzglasgestelle in verschiedenen Größen sind für Ihre Anforderungen erhältlich
  • Etiketten können an Gestellen angebracht werden, damit sie leicht identifiziert werden können
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
    Autoklavierbar
    Röhrchen (18 mm)
    100
    Tiefkühlschränke
    18 mm
    10 x 10
    Naturfarben
    Aluminium
    Nicht steril
    233 x 233 x 60 mm