Learn More
Wesbart™ Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Reagenzglasgestelle sind eine effektive Methode zur Lagerung von Falcon-/Universalröhrchen, Bijous-, Kryoröhrchen oder Glasflaschen jeder Größe.
Marke: Wesbart™ DP1825
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Spezifikation
Double Platform Test Tube Rack | |
Aluminum | |
110 mm | |
110 mm |
Tubes (18 mm) | |
25 | |
60 mm | |
18 mm |