Learn More
Wesbart™ Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Reagenzglasgestelle sind eine effektive Methode zur Lagerung von Falcon-/Universalröhrchen, Bijous-, Kryoröhrchen oder Glasflaschen jeder Größe.
Marke:  Wesbart™ DP3054HG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15751589
  • 71.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Racks are available in aluminum and stainless steel with the option of a hand grip
  • Test Tube racks can be designed to fit in horizontal cold store or be free standing
  • Different size test tubes racks are available to suit your requirements
  • Labels can be fitted to racks so they can be easily identified
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Hand grip
    Tubes (5 mL)
    54
    3 x 18
    70 mm
    30 mm
    Double Platform Test Tube Rack
    Aluminum
    Outer rack AH949/2NM
    133 mm
    680 mm