Learn More
DOV-216,303 Free Base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439987
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16439987
Marke: Medchem Express HY18332C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DOV-216,303 Free Base
CAS 66504-40-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H11Cl2N
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (547.96 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (438.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C12CC1CNC2
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.