Learn More
Doxofylline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428056 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxofylline
CAS 69975-86-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14N4O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (187.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (93.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Formelmasse 266.25
Reinheit (%) 99.32%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation