Learn More
Doxorubicinon, TRC
Artikelnummer. 30004847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004847 50 mg 50 Milligramm
17951455 5 mg 5 Milligramm
17910775 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD55907050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24385-10-2
Summenformel C21 H18 O9
Molekulargewicht (g/mol) 414.36
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S-cis)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)- (8CI), (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone, Doxorubicinone, Epirubicin aglycone, Doxorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC-Name (7S,9S)-6,7,9,11-Tetrahydroxy-9-(2-Hydroxyacetyl)-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetratracen-5,12-Dion
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxorubicinone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
Formelmasse 414.0951
Reinheit (%) >95%