Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin Hydrochlorid, 20 mg/ml in destilliertem Wasser, steril gefiltert
Beschreibung
Doxycyclinhydrochlorid wird verwendet, um Borrelia burgdorferi und Anaplasma phagocytophilum in Nagetier-Reservoirs zu eliminieren und Hirschzecken (Ixodes scapularis) zu eliminieren. Es ist ein Breitbandinhibitor, der zur Hemmung von Matrixmetalloproteinasen (MMP) verwendet wird, wie z. B. Kollagenase Typ 1 in Studien zur Wundheilung und Gewebeumbildung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Doxycyclin Hydrochlorid ist eine Verbindung, die antibakterielle und antimikrobielle Wirkung gegen mehrere Arten zeigt, darunter Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum und Escherichia coli.Es ist auch bakteriostatisch
• Es kann die Bindung von Aminoacyl-tRNA an den mRNA-Ribosomkomplex blockieren und so die Proteinsynthese hemmen
Verwendung
• Es wird verwendet, um Borrelia burgdorferi und Anaplasma phagocytophilum in Nagetier-Reservoirs zu eliminieren und Hirschzecken (Ixodes scapularis) zu eliminieren
• Doxycyclin Hydrochlorid wird auch als Breitbandinhibitor betrachtet, der zur Hemmung von Matrixmetalloproteinasen (MMP), wie z. B. Kollagenase Typ 1, in Studien zur Wundheilung und zum Gewebe-Remodellierungsstudien verwendet wird.Aufgrund dieser Wirkung kann es die Angiogenese hemmen und Lungenmetastasen reduzieren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Doxycycline hydrochloride |
Typ | Doxycycline Hydrochloride |
Namenshinweis | sterile-filtered |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Konzentration | 20mg/mL in distilled water |
Menge | 50 mL |
RUO – Nur für Forschungszwecke