Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Artikelnummer. 10669500 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 E
2500 E
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10669500 500 Einheiten 500 Einheiten
10304240 2500 E -
10140690 1000 E 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669500 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.50 €
    45.65 € / 500 Stück
    Sparen 8.85 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie an Gm6A^TC-Stellen mit dem Restriktionsenzym DpnI, das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: MalI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'G Am6↓T C 3'
3'C T ↑Am6 G 5'
Das Thermo Scientific Restriktionsenzym Dpnl erkennt Gm6A^TC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: MalI). Unter Reaktionsbedingungen für Restriktionsenzym finden Sie eine Tabelle mit Angaben zu Enzymaktivität, Bedingungen für doppelte Verdauung und Hitzeinaktivierung für diese und andere Restriktionsenzyme. Hinweis: Auch als FastDigest Enzym für schnelle DNA-Verdauung erhältlich.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen von Thermo Scientific sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Zur Gewährleistung gleichbleibender Leistungsfähigkeit enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Präparaten enthalten sein können.
Eigenschaften
  • überragende Qualität — strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • praktisches, farbcodiertes Fünf-Puffer-System
  • mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blotting
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
Hinweis: Dpnl erfordert das Vorhandensein von N6Methyladenin innerhalb der Erkennungssequenz, um DNA zu spalten. Aus einem dam+-Stamm aufgereinigte DNA ist ein Substrat für DpnI. DpnI spaltet ausschließlich vollständig-adenomethylierte Dam-Stellen. Hämi-adenomethylierte Dam-Standorte – DPNI spaltet 60-mal langsamer. DPNI, Bsp143I und MboI erkennen alle dieselbe Sequenz, weisen jedoch unterschiedliche Methylierungsempfindlichkeiten und Spaltungsstellen auf. Mit pBR322 DNA analysiert. Angaben zur Methylierungssensitivität finden Sie in den Produktspezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Dpn I
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen