Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Artikelnummer. p-4521639 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 E
2500 E
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10669500 500 Einheiten 500 Einheiten
10304240 2500 E -
10140690 1000 E 1000 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 10669500
Marke: Thermo Scientific™ ER1701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an Gm6A^TC-Stellen mit dem Restriktionsenzym DpnI, das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: MalI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'G Am6T C 3'
3'C T ↑Am6 G 5'
Das Thermo Scientific Restriktionsenzym Dpnl erkennt Gm6A^TC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: MalI). Unter Reaktionsbedingungen für Restriktionsenzym finden Sie eine Tabelle mit Angaben zu Enzymaktivität, Bedingungen für doppelte Verdauung und Hitzeinaktivierung für diese und andere Restriktionsenzyme. Hinweis: Auch als FastDigest Enzym für schnelle DNA-Verdauung erhältlich.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen von Thermo Scientific sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Zur Gewährleistung gleichbleibender Leistungsfähigkeit enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Präparaten enthalten sein können.
Eigenschaften
  • überragende Qualität — strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • praktisches, farbcodiertes Fünf-Puffer-System
  • mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blotting
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
Hinweis: Dpnl erfordert das Vorhandensein von N6Methyladenin innerhalb der Erkennungssequenz, um DNA zu spalten. Aus einem dam+-Stamm aufgereinigte DNA ist ein Substrat für DpnI. DpnI spaltet ausschließlich vollständig-adenomethylierte Dam-Stellen. Hämi-adenomethylierte Dam-Standorte – DPNI spaltet 60-mal langsamer. DPNI, Bsp143I und MboI erkennen alle dieselbe Sequenz, weisen jedoch unterschiedliche Methylierungsempfindlichkeiten und Spaltungsstellen auf. Mit pBR322 DNA analysiert. Angaben zur Methylierungssensitivität finden Sie in den Produktspezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Dpn I
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen