Learn More
Dräger™ CMS-Chip Toluol 10 - 300 ppm
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
30 bis 380 s | |
0 bis 40 °C |
Toluol CMS Chip | |
10 bis 300 | |
32 bis 104 °F |