missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Carbon Disulfide
Detektorröhrchen
97.10 € - 99.70 €
Spezifikation
Gemessene Komponenten | Kohlenstoffdisulfid |
---|---|
Luftfeuchtigkeitsbereich | Weniger als 30 mg/l |
Menge | 10 |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Gemessene Komponenten | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Gemessene Komponenten | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10603771
|
Dräger™
8101891 |
Kohlenstoffdisulfid 3/a | Kohlenstoffdisulfid | 3 bis 95 | 2 min |
97.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10415633
|
Dräger™
CH23201 |
Kohlenstoffdisulfid 30/a | Kohlenstoffdisulfid | 0.1 bis 10 mg/l | 1 min |
99.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Glasdetektorröhren sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.Hinweis: Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Kohlenstoffdisulfid | |
10 | |
0°bis 40 °C |
Weniger als 30 mg/l | |
32 bis 104 °F |