Learn More
Dräger™ Drager™ Detektorröhrchen für Aerotest System – Impactor
Zur Messung von Ölnebel in Druckluft
Marke: Dräger™ 8103560
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
DragerTubes™ mit accuro™ Pumpe liefern genaue Ergebnisse bei ±10 % Standardabweichung. Dies liegt an dem gleichmäßigen Volumen der Blasebalgpumpe und der Qualität, die durch die individuelle Kalibrierung jeder Charge von Dräger-Röhrchen erreicht wird. Diese werden in regelmäßigen Abständen chargengeprüft, um die Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer der Röhrchen zu gewährleisten.- Für den Gebrauch mit Aerotest System
- Standard Messbereich (bei 20 °C, 1013 hPa): 0,1 bis 1,0 mg/m3
- Luftfeuchtigkeitsbereich: max. 60 % relativ
- Umgebungstemperatur für den Betrieb: 10 bis 30 °C
- Messzeit: 5 min
Spezifikation
0,1 bis 1,0 mg/m3 | |
Aerotest System | |
0.1 bis 1.0 mg/m3 | |
5 min |
Ölnebel in Druckluft | |
max. 60 % r. F. | |
10/Packung | |
10°bis 30 °C |