Learn More
DRD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | DRD2 |
---|---|
Konzentration | 0.42 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896525
|
Proteintech
55084-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886525
|
Proteintech
55084-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The antibody is specific to DRD2.
The DRD2 Dopamine Receptor is involved in the neuromodulation of appetitive behaviors. DRD2 may be linked to alcoholism and other substance-use disorders. Mutations in DRD2 in mice lead to the suppression of reward behavior with morphine and to the reduction of spontaneous movements, a phenotype resembling Parkinsons disease. Three alternatively spliced isoforms have been identified. DRD2 has been reported to be expressed in various regions of the brain, as well as in aorta, artery, eye, and spinal cord. ESTs have been isolated from normal pituitary and in brain, colon, lung, pancreas, and skeletal muscle cancer libraries.Spezifikation
DRD2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P14416, P61168, P61169 | |
13489, 1813, 24318 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
DRD2 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
D(2) dopamine receptor, D2DR, D2R, Dopamine D2 receptor, dopamine receptor D2, DRD2 | |
DRD2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |