Learn More
Drospirenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494237
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494237 50 mg -
16468348 10 mg -
16438106 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494237 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0111
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drospirenone
CAS 67392-87-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30O3
Menge 50 mg
Synonym Dihydrospirorenone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (136.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)[C@@H](C4)[C@@H]4[C@@]1([H])[C@@]([C@@H]5[C@H]6C5)([H])[C@]([C@](C6=CC7=O)(CC7)C)([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 366.49
Formelmasse 366.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid